D141
Digitonine
Used as non-ionic detergent
Synonyme(s) :
Digitine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant seeds (Digitalis purpurea)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol(lit.)
Poids mol.
micellar avg mol wt 70,000
Nombre d'agrégation
60
Impuretés
<6.0% water
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
<0.5 mM (20-25°C)
Pf
230-240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: ~5 % (w/v) (solubilized by heating to 95 °C - 98 °C and then cooling to room temp.)
Chaîne SMILES
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
Clé InChI
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
Catégories apparentées
Description générale
De plus, la digitonine perméabilise sélectivement les membranes plasmiques riches en cholestérol, laissant les membranes des organites intactes. Cette faculté facilite l'extraction et la purification de certains organites et permet d'étudier leurs fonctions et leurs rôles dans les processus cellulaires. La capacité de ce détergent à perméabiliser différents types de cellules permet d'étudier les composants et processus intracellulaires en introduisant des molécules, anticorps ou enzymes dans les cellules. La digitonine est aussi utilisée dans les expériences d'immunocytochimie, où elle permet de marquer et de détecter les protéines et les structures intracellulaires.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Qualité
Autres remarques
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.