Principaux documents
226947
Sigma-Aldrich
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate hydrate
98%
Synonyme(s) :
CHAPS
1 G
48,40 €
5 G
54,10 €
48,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
48,40 €
5 G
54,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H58N2O7S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.88 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
zwitterionic
Niveau de qualité
Essai
98%
Poids mol.
614.88 g/mol (anhydrous basis)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
protein quantification: suitable
Pf
157 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
amine
hydroxyl
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
Clé InChI
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
CHAPS is a stabilizing agent that can be used to prevent aggregation, precipitation or proteolysis of proteins in solution.[1]
Application
Zwitterionic detergent for membrane protein solubilization.[2][3][4]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
J E Rudzki et al.
Biochemistry, 23(17), 3843-3848 (1984-08-14)
Picosecond transient absorption spectra of rhodopsin and isorhodopsin were measured at room temperature with a double-beam laser spectrophotometer after excitation at 355 nm. Photolysis studies were performed on rhodopsin solubilized in two different detergents (digitonin and 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate). The resulting rhodopsin/bathorhodopsin
Zerbe O
BioNMR in Drug Research, 420-420 (2006)
A J Bitonti et al.
Biochemistry, 21(15), 3650-3653 (1982-07-20)
Bovine brain adenylate cyclase was solubilized with 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate (CHAPS), sodium cholate, sodium deoxycholate, or these detergents plus (NH4)2SO4. The specific activity of the extract obtained with 13 mM CHAPS alone was several times those of the other detergent extracts with
W F Simonds et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 77(8), 4623-4627 (1980-08-01)
Receptors that reversibly bind opiates and opioid peptides have been solubilized from brain and neuroblastoma-glioma hybrid cell NG108-15 membranes. Active receptors are specifically solubilized with a new type of detergent 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, which is a zwitterionic derivative of cholic acid. The
Hannah R Bridges et al.
The Biochemical journal, 462(3), 475-487 (2014-07-16)
The biguanide metformin is widely prescribed for Type II diabetes and has anti-neoplastic activity in laboratory models. Despite evidence that inhibition of mitochondrial respiratory complex I by metformin is the primary cause of its cell-lineage-specific actions and therapeutic effects, the molecular