Principaux documents
S7705
Sigma-Aldrich
Tampon de lyse TRAPeze CHAPS 1X
1X CHAPS Lysis Buffer is a component of the gel-and ELISA-based TRAPeze Telomerase Detection Kits & is used in the extraction step of the procedure.
Synonyme(s) :
CHAPS Lysis Buffer
10 ML
202,00 €
202,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Changer de vue
10 ML
202,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
202,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le tampon de lyse CHAPS 1X est un composant des kits de détection de la télomérase TRAPeze sur gels et par ELISA ; il est utilisé dans l'étape d'extraction de la procédure.
Supplément pour les tests utilisant le kit TRAPEZE lorsque des échantillons de tissus de plus grande taille nécessitent des quantités supplémentaires de tampon de lyse CHAPS 1X pour une lyse cellulaire efficace. Ce produit étend les capacités du kit en permettant l'analyse d'échantillons tissulaires de plus grande taille.
Application
Le tampon de lyse TRAPezeCHAPS 1X a été utilisé pour :
  • extraire les protéines totales des cellules HEK293 dans un dosage quantitatif d'activité télomérase (Q-TRAP)[1]
  • homogénéiser les tissus auriculaires de souris pour l'analyse par western blotting[2]
  • analyser l'expression de la télomérase dans des lignées cellulaires remettre en suspension des cellules afin de déterminer la concentration en protéines[3]
Stockage et stabilité
À conserver à 4 °C.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TRAPEZE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sigridur K Bodvarsdottir et al.
Mutation research, 729(1-2), 90-99 (2011-10-25)
In the present study the possible involvement of telomeres in chromosomal instability of breast tumors and cell lines from BRCA2 mutation carriers was examined. Breast tumors from BRCA2 mutation carriers showed significantly higher frequency of chromosome end-to-end fusions (CEFs) than
Yu-Feng Hu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1867(5), 166088-166088 (2021-01-31)
Point mutation in alcohol dehydrogenase 2 (ALDH2), ALDH2*2 results in decreased catalytic enzyme activity and has been found to be associated with different human pathologies. Whether ALDH2*2 would induce cardiac remodeling and increase the attack of atrial fibrillation (AF) remains
Manuel Bernabé-García et al.
Molecular oncology, 15(7), 1818-1834 (2021-03-14)
Telomerase reverse transcriptase (TERT) maintains telomere homeostasis, thus ensuring chromosome stability and cell proliferation. In addition, several telomere-independent functions of human TERT have been described. In this study, we report that TERT binds directly to the TCF binding elements located