220202
CHAPSO
Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state.
Synonyme(s) :
CHAPSO, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propanesulfonate
Niveau de qualité
Essai
>98% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
micellar wt 9960
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Nombre d'agrégation
11
Couleur
white
CMC
8 mM
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC(O)C[N+](CCCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C)(C)C
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Clé InChI
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable