71478
Nα-(2,4-dinitro-5-fluorophényl)-L-alaninamide
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
FDAA, réactif de Marfey
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chiral derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
≥99.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
Clé InChI
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?