Principaux documents
42102
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophényl)-L-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
100 MG
144,00 €
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
144,00 €
About This Item
Formule linéaire :
FC6H2(NO2)2NH[CHCH(CH3)2]CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Activité optique
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
173-177 °C (lit.)
173-177 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
Clé InChI
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
Description générale
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide [L-FDVA] is a derivatizing chiral agent.[1]
Application
L-FDVA may be used as derivatizing agent for amino acids in the isolation and identification of microcystins.[1]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Agent chiral de dérivation (réactif chiral de Sanger) pour la détermination de la pureté énantiomérique des acides aminés en HPLC[2]; cet analogue du réactif de Marfey peut également être utilisé avec les amines[3][4]
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
K. Shimada et al.
Journal of Liquid Chromatography, 16, 3311-3311 (1993)
Liquid chromatography-electrospray ionisation-mass spectrometry based method for the simultaneous determination of algal and cyanobacterial toxins in phytoplankton from marine waters and lakes followed by tentative structural elucidation of microcystins.
Dahlmann, Jens, Wes R. Budakowski, and Bernd Luckas
Journal of Chromatography A, 994, 45-57 (2003)
H. Bruckner et al.
Journal of Chromatography A, 555, 81-81 (1991)
M. Calmes et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2437-2437 (1993)
Eric J Dimise et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(40), 15311-15316 (2008-10-04)
Bacteria belonging to the order Actinomycetales have proven to be an important source of biologically active and often therapeutically useful natural products. The characterization of orphan biosynthetic gene clusters is an emerging and valuable approach to the discovery of novel