Merck
Passer à
D7906
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophényl)-L-alaninamide
chiral derivatizing agent , powder
Synonyme(s) :
FDAA, réactif de Marfey
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
113,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
362,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9FN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
6820069
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophényl)-L-alaninamide, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
, Yellow to Light Yellow with Green
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Application
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide is suitable for use for the derivatization of amino acids. glutamate and analine present in cell wall. Derivatized D- and L-amino acids can be resolved and quantitated by HPLC.
Biochem/physiol Actions
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide (FDAA) is a chiral derivatizing agent and is used routinely to improve the detection of underivatized amino acids in high performance liquid chromatography. Its usage is effective in separating stereoisomer.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
7147820425384216
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
-
assay
-
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear (Yellow to Light Yellow with Green)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
, Yellow to Light Yellow with Green
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe