E4382
Eosin Y disodium salt
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyme(s) :
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, D&C;Red No. 22, Eosin yellowish
72,20 €
About This Item
72,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
Eosin Y disodium salt, certified by the Biological Stain Commission
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥90%
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
brown
pH
6.55 (29 °C, 84 °F)
Pf
255 — 270 °C (491 - 518 °F at 977.9 hPa)
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Densité
1.018 g/cm3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Adéquation
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.