Principaux documents
59603
Supelco
Terbutryn-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-tert-Butyl-N′-ethyl-6-methyl-d3-thio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥98.5 atom % D
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable