Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.11355
Solution étalon ICP multi-éléments IV
(23 elements in diluted nitric acid) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn Certipur®
Synonyme(s) :
Nota 1 A
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Application
- Étalon multi-éléments pour ICP : l'article intitulé "Schiff base functionalized silica gel for simultaneous separation and preconcentration of Cu(II), Ni(II), and Cd(II) in pharmaceuticals and water samples" met en lumière l'utilisation de la solution étalon multi-éléments IV pour l'ICP dans l'analyse des métaux à l'état de traces. Cette solution est cruciale pour assurer l'exactitude et la fiabilité des mesures élémentaires dans diverses matrices, y compris les produits pharmaceutiques (Tokay and Bağdat, 2022).
- Recherche biopharmaceutique et contrôle qualité : cette solution étalon multi-éléments est essentielle pour l'étalonnage précis des instruments d'ICP-MS dans l'industrie pharmaceutique, garantissant la conformité avec les normes strictes de contrôle qualité des impuretés élémentaires.
- Test des impuretés élémentaires dans les produits pharmaceutiques : la solution étalon multi-éléments IV pour l'ICP permet de vérifier la conformité aux exigences réglementaires concernant les impuretés élémentaires dans les produits pharmaceutiques, assurant ainsi leur sécurité et leur efficacité pour les patients.
Remarque sur l'analyse
Al (aluminium) : 1000 mg/l
B (bore) : 1000 mg/l
Ba (baryum) : 1000 mg/l
Bi (bismuth) : 1000 mg/l
Ca (calcium) : 1000 mg/l
Cd (cadmium) : 1000 mg/l
Co (cobalt) : 1000 mg/l
Cr (chrome) : 1000 mg/l
Cu (cuivre) : 1000 mg/l
Fe (fer) : 1000 mg/l
Ga (gallium) : 1000 mg/l
In (indium) : 1000 mg/l
K (potassium) : 1000 mg/l
Li (lithium) : 1000 mg/l
Mg (magnésium) : 1000 mg/l
Mn (manganèse) : 1000 mg/l
Na (sodium) : 1000 mg/l
Ni (nickel) : 1000 mg/l
Pb (plomb) : 1000 mg/l
Sr (strontium) : 1000 mg/l
Tl (thallium) : 1000 mg/l
Zn (zinc) : 1000 mg/ml
Autres remarques
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les techniques de spectroscopie atomique comme l'AAS, l'AES, l'ICP-OES et l'ICP-MS permettent d'identifier et de quantifier la composition élémentaire des échantillons.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
Whether ICP multi-element standard solution IV with 1000 mg/L concentration conform to ISO 17034 ?
1 answer-
This product is measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory.
Please see the Quality & Regulatory information under the "ISO certificated and Site Quality Self-Assessments" section in the link below for more information: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/iso-certificates