Principaux documents
34021
Supelco
4,4′-DDT-d8
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane-d8
10 MG
418,00 €
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
418,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14HCl5D8
Poids moléculaire :
362.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4,4′-DDT-d8 is a stable labeled isotope of the pesticide, 4,4′-DDT.[1][2]
Application
4,4′-DDT-d8 may be used as a recovery surrogate standard for the quantification of 4,4′-DDT in marine pore water by equilibrium solid-phase microextraction (SPME) followed by automated thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC-MS) using disposable optical fiber.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Extending the use of USEPA method 1625 for the analysis of 4, 4?-DDT, 4, 4?-DDD, and 4, 4?-DDE.
Behzadi H and LalancetteAR
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 44(2), 122-129 (1991)
Robert P Eganhouse et al.
Journal of chromatography. A, 1415, 38-47 (2015-09-09)
A method is described for determination of ten DDT-related compounds in marine pore water based on equilibrium solid-phase microextraction (SPME) using commercial polydimethylsiloxane-coated optical fiber with analysis by automated thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS). Thermally cleaned fiber was directly exposed