Principaux documents
53337
Supelco
Potassium Standard for IC
Potassium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
100 ML
60,20 €
60,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
60,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
60,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Concentration
1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Liaison
Visit the IC Portal to learn more
Remarque sur l'analyse
1000 mg/L K+ in water, prepared with high purity KNO3 and water
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.
Cette étude examine la pertinence de l'eau ultra pure pour les analyses d'eau potable en IC. Les ions inorganiques et les sous-produits de désinfection (SPD) y sont évalués.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review