Principaux documents
T8533
Sigma-Aldrich
o-Tolidine
≥95% purity, powder or chunks
Synonyme(s) :
4,4′-bianisidine
25 G
123,00 €
100 G
410,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
123,00 €
100 G
410,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Beilstein:
2210640
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
o-Tolidine, ≥95%
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or chunks
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
white to light brown
Pf
128-131 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
o-Tolidine is a diacidic dye which is sparingly soluble in water and easily soluble in ether and alcohol. On exposure to chlorine or bromine vapors, it forms an intense blue color. This forms the basis for detection of chlorine, nitrates and hydrogen peroxide in air or water. It turns yellow on reacting with free chlorine. o-Tolidine easily forms acid salts.[1][2]
Application
Réactifs colorimétrique sensible pour l′or ou le chlore libre dans l′eau
o-Tolidine has also been used to determine the presence of laccase activity in T. versicolor fungal colonies.[3]
Avertissement
Peut être cancérigènne
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Wiley-VCH
Ullmann's Fine Chemicals null
Purification and Characterization of Laccase from the
White Rot Fungus Trametes versicolor
Moon-Jeong
Journal of Microbiology (2005)
Leo M.L. Nollet
Handbook of Water Analysis (2013)
3,3'-Dimethylbenzidine and dyes metabolized to 3,3'-dimethylbenzidine: 3,3'-dimethylbenzidine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 168-170 (2011-08-20)
Zhijun Cao et al.
Biosensors & bioelectronics, 23(3), 348-354 (2007-06-06)
The electrooxidation of o-tolidine (oTD) was investigated via the electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) technique. The formation and breakage of the poorly soluble charge-transfer complex (CTC) occurred during the redox switching of oTD, and the CTC precipitation on and its