Principaux documents
88652
Supelco
Thioglycolic acid solution
~80% in H2O, for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
Synonyme(s) :
Mercaptoacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.12
Beilstein:
506166
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
liquid
Niveau de qualité
Qualité
for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
Concentration
~80% in H2O
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.471
Densité
1.265 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
Clé InChI
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Thioglycolic acid is an organic colourless compound with thiol and carboxylic acid as functional group. It is mainly used to make depilatories. It is considered to be corrosive to metals and tissues.
Application
Mercaptoacetic acid has been used as a stabilizer for preparation of silver colloids, in a UV-vis spectroscopy study to establish stable and highly surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)-active silver colloids.
Autres remarques
Reagent for the extraction and spectrophotometric determination of various transition metals, e.g. Pd; W; Mo; Ti
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
S.P. Rao et al.
Indian J. Chem. A, 20, 639-639 (1981)
S Banerjee
Talanta, 33(4), 360-362 (1986-04-01)
A sensitive spectrophotometric method for the determination of titanium by formation of its complex with tannin and thioglycollic acid at pH 4 has been developed. The intense yellow colour is measured at 400 nm and the system obeys Beer's law
Mercaptoacetic acid-capped silver nanoparticles colloid: formation, morphology, and SERS activity.
Li, Xiaoling, et al.
Langmuir, 19.10, 4285-4290 (2003)
A. Diamantatos
Analytica Chimica Acta, 61, 233-233 (1972)
G. Wunsch et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 295, 119-119 (1979)