27301
Salicylic acid
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Pureté
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.2% related subst. (HPLC)
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Perte
≤0.3% loss on drying
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Pf
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for identity
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Catégories apparentées
Application
- Salinity stress management in agriculture: A study demonstrated the application of salicylic acid in ameliorating salinity stress in barley, revealing its potential to enhance crop resilience to saline environments, thereby contributing to sustainable agricultural practices (Hanif et al., 2024).
- Enhanced pharmaceutical gel performance: Research on nitrocellulose for prolonged permeation of Levofloxacin HCl-Salicylic Acid In Situ gel emphasized its utility in enhancing drug delivery systems, particularly in treating bacterial infections with improved efficacy (Khaing et al., 2024).
- Biotechnological production of withanolides: Salicylic acid was applied as an elicitor in the hairy root culture of Withania somnifera, significantly boosting the production of withanolides and phenolic acids, vital for pharmaceutical applications due to their therapeutic properties (Halder and Ghosh, 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique