1.00635
Salicylic acid
fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 100 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Puissance
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Technique(s)
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
Point d'ébullition
211 °C/1013 hPa
Pf
157-159 °C
Température de transition
flash point 157 °C
Solubilité
water: 2 g/L at 20 °C
Densité
1.443 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
With the exception of prolin, amino acids are hardly soluble in alcohols. Therefore, only the adherent moisture can be determined by the direct volumetric method.
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Aminoethanol, Ethanolamin