1609002
USP
Salicylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid
314,00 €
About This Item
314,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Famille d'API
salicylic acid
Fabricant/nom de marque
USP
pb
211 °C (lit.)
Pf
158-161 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble
benzene: slightly soluble
boiling water: soluble
chloroform: sparingly soluble
ether: freely soluble
toluene: slightly soluble
water: slightly soluble
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard solutions for the assay, impurity analysis, and performance test by using liquid chromatography in conjunction with a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP) :
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup