Principaux documents
1.00631
SAFC
Acide salicylique
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide salicylique
1 KG
100,00 €
20 KG
900,00 €
100,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
100,00 €
20 KG
900,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-712-3
100,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 100 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Puissance
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
pb
211 °C/1013 hPa
Pf
157-159 °C
Température de transition
flash point 157 °C
Solubilité
2 g/L
Densité
1.443 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous proposons un choix de solvants, de réactifs et de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour vous permettre de répondre à de strictes exigences normatives et règlementaires. En plus de cette gamme complète, nous proposons des services de fabrication à façon pour répondre à vos besoins précis. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide salicylique est utilisé en dermatologie pour l'exfoliation de la peau et l'acné. L'acide salicylique Emprove® Essential convient aux applications pharmaceutiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous