Principaux documents
18102
Sigma-Aldrich
Acide benzoïque
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Synonyme(s) :
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
500 G
52,30 €
1 KG
62,70 €
2.5 KG
103,00 €
6 X 1 KG
193,00 €
25 KG
549,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
52,30 €
1 KG
62,70 €
2.5 KG
103,00 €
6 X 1 KG
193,00 €
25 KG
549,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
636131
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Essai
99.5-100.5% (alkalimetric)
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210
Impuretés
oxidisable substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogen compounds (as Cl)
≤0.7% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Perte
≤0.5% loss on drying, 3 h (via H2SO4)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
pb
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Traces de cations
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Benzoic acid is an aromatic monocarboxylic acid. It occurs in the form of colorless leaflets or needles. It reacts with hydrogenating reagents to afford hexahydrobenzoic acid. On decomposition (by heating) in the presence of lime or alkali, it affords benzene and carbon dioxide. It can be synthesized by the cobalt or manganese catalyzed atmospheric oxidation of toluene.[1]
Application
Benzoic acid may be employed as a standard in the quantitative and calorimetric studies. It may be employed as an intermediate in the synthesis of the following:[1]
  • paints
  • pigments
  • varnish
  • wetting agents
  • aroma compounds
  • benzoyl chloride
  • benzotrichloride
It was used to investigate the mechanism of complex addition reaction of hydroxyl radicals with various aromatic compounds.[2]
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Hydroxylation by electrochemically generated OH. radicals. Mono-and polyhydroxylation of benzoic acid: products and isomer distribution.
Oturan MA and Pinson J.
The Journal of Physical Chemistry, 99(38), 13948-13954 (1995)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 122-122 (1994)
Renbo Wei et al.
Macromolecular rapid communications, 34(4), 330-334 (2013-01-03)
A new approach is developed to fabricate highly oriented mono-domain LCE nano/microstructures through micro-molding in capillaries. Gratings and microwires as two typical examples are fabricated and characterized by polarizing optical microscopy, optical microscopy, and scanning electron microscopy. The gratings with
Ly Dieu Tran et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(44), 18237-18240 (2012-10-30)
An auxiliary-assisted, copper catalyzed or promoted sulfenylation of benzoic acid derivative β-C-H bonds and benzylamine derivative γ-C-H bonds has been developed. The method employs disulfide reagents, copper(II) acetate, and DMSO solvent at 90-130 °C. Application of this methodology to the
Copper-mediated C-H/C-H biaryl coupling of benzoic acid derivatives and 1,3-azoles.
Mayuko Nishino et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(16), 4457-4461 (2013-03-21)