C22415
4-Chloroaniline
98%
Synonyme(s) :
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
40,90 €
About This Item
40,90 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 25 °C)
Essai
98%
Forme
chips
crystals or chunks
pb
232 °C (lit.)
Pf
67-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Allylation in the presence of ultrasonication to form N-allyl-4-chloroaniline, a precursor for bioactive compounds containing indole and dihydroindole nucleus.[1]
- Povarov reaction with cyclopentadiene to form C-2 aliphatic substituted tetrahydroquinolines.[2]
- Mannich reaction with aldehydes and cyclic ketones to form β-amino carbonyl compounds.[3]
- Nitration to form 4-chloro-3-nitroaniline in the presence of guanidinium nitrate.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges