Principaux documents
439479
Sigma-Aldrich
Bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane
greener alternative
>95% in F+ active
Synonyme(s) :
Bis(tétrafluoroborate) de N-chlorométhyl-N′-fluorotriéthylènediammonium, F-TEDA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14B2ClF9N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.26
Beilstein:
5368649
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
>95% in F+ active
Pf
260 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
InChI
1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1
Clé InChI
TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. Ce produit, également appelé Selectfluor, est un donneur de fluor qui a été amélioré pour la catalyse. Cliquez ici pour en savoir plus.
Application
Le bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane est un réactif de fluoration électrophile utilisé pour une fluoration plus écologique des acétoacétamides dans le PEG-400.
Catalyst-free and highly selective electrophilic mono-fluorination of acetoacetamides: facile and efficient preparation of 2-fluoroacetoacetamides in PEG-400 (publication en anglais)
Ce produit peut être utilisé pour les besoins suivants :
  • comme source très efficace et polyvalente de fluor électrophile
  • comme réactif de fluoration accomplissant l'ouverture de cycle oxydative des 2,5-diarylfuranes en cis-1,4-ènediones
  • fluoration directe d'acétals de cétène silylés, donnant des acides α-fluoro-α-arylcarboxyliques
  • comme réactif de fluoration électrophile utilisé, par exemple, dans la préparation d'acylsilanes fluorés
Formule chimique
Revue.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Rajendra P Singh et al.
Accounts of chemical research, 37(1), 31-44 (2004-01-21)
Synthetic and structural aspects of organofluorine compounds continue to be the focal points of vigorous research activities, as evidenced by the appearance of a large number of publications. Among the various useful methodologies for the introduction of fluorine into organic
Oxidative ring opening of 2, 5-diarylfurans by Selectfluor
Blank SJ and Stephens CE
Tetrahedron Letters, 47(38), 6849-6850 (2006)
A novel general method for preparation of a-fluoro-a-arylcarboxylic acid. Direct fluorination of silyl ketene acetals with Selectfluor
Zhang F and Song JZ
Tetrahedron Letters, 47(43), 7641-7644 (2006)
A general method for synthesis of trifluoroacetyltrialkyl (aryl) silanes and the Sakurai reaction of fluorinated acylsilanes with allyl silanes
Chung WJ and Welch JT
Journal of Fluorine Chemistry, 125(4), 543-548 (2004)
Paul T Nyffeler et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(2), 192-212 (2004-12-04)
The replacement of hydrogen atoms with fluorine substituents in organic substrates is of great interest in synthetic chemistry because of the strong electronegativity of fluorine and relatively small steric footprint of fluorine atoms. Many sources of nucleophilic fluorine are available