33047
Acide benzoique
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Synonyme(s) :
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
38,10 €
About This Item
38,10 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Pureté
≥99.9% (alkalimetric)
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Impuretés
readily oxidisable substances, in accordance
≤0.002% S-compounds (as S)
≤0.005% halogen compounds (as Cl)
≤0.005% insoluble in methanol
Résidus de calcination
≤0.005% (as SO4)
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves