Principaux documents
22192-U
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1000, aiguille amovible
1001RN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
TM=["Hamilton"] 1000 Series Syringe
1 EA
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
149,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81330
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
1 mL
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it possible to autoclave both syringe and plunger?
    1 answer
    1. It would need to be disassembled first (needle removed, and plunger removed from cylinder), but all parts of the syringe are autoclavable.
      Helpful?
  2. I would like to know whether the syringe and the plunger both can be autoclaved.
    1 answer
    1. This is a product of Hamilton. Based on information provided by the manufacturer, both components may be autoclaved.