Principaux documents
20708
Seringues Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
1 EA
91,20 €
91,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
91,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
91,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22 ga (side-port)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81243
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
0.5 mL
Catégories apparentées
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.