Principaux documents
NIST39J
Acide benzoïque
NIST® SRM® 39j, calorimetric standard
30 G
436,00 €
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 G
436,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
636131
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Conditionnement
pkg of 30 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
pb
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benzoic acid SRM 39J is refined by fractional freezing to give a material of high homogeneity and purity.   
Each unit of SRM 39J consists of 30 g of crystalline material.
SRM 39J _SDS
SRM 39J _CoA
Application
Benzoic acid standard reference material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of adiabatic, isoperibol, and aneroid bomb calorimeters.
Caractéristiques et avantages
  • SRM 39J is available with a certificate documenting NIST-certified purity of 0.999996 mol/mol, as measured by coulometer mass spectrometer. 
  • The NIST certificate is provided with uncertainty calculation, handling, storage, and use instructions.
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Benzoic acid (C7H6O2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup
Simultaneous determination of preservatives (benzoic acid, sorbic acid, methylparaben and propylparaben) in foodstuffs using high-performance liquid chromatography.
Saad B, et al.
Journal of Chromatography A, 1073(1-2), 393-397 (2005)