03505
1,2-Dibromoethane
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
EDB, Ethylene dibromide
34,50 €
About This Item
34,50 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
~6.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.7 mmHg ( 25 °C)
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539
pb
131-132 °C (lit.)
Pf
8-11 °C (lit.)
Densité
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To generate vinyl bromide in situ, which can undergo a palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl boronic acids to form functionalized styrene derivatives.[6]
- As a brominating agent of tertiary carbanions in sterically hindered molecules.[7]
- As a building block to synthesize 2-arylsulfonyl hydrazones,[8] (±)-horsfiline[9] and 7-oxo-2, 3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de] [1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids.[10]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)