D122807
1,2-Diiodoethane
99%
Synonyme(s) :
Ethylene diiodide, Ethylene iodide
63,80 €
About This Item
63,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder or crystals
Pf
80-82 °C (lit.)
Densité
2.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ICCI
InChI
1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- To synthesize samarium(II) iodide-water complex (SmI2-H2O complex), a single-electron transfer reagent, to further synthesize 3-hydroxy carboxylic acids.[1]
- To synthesize derivatives of regioselective homopropargyl alcohols by using sonochemical Barbier-type reaction conditions.[2]
- As an iodine source and an effective reagent for the dehydroxy-iodination of alcohols.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable