Principaux documents
284505
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroéthane
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.96
Beilstein:
605264
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
eCl@ss :
39050106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
anhydrous
Essai:
99.8%
pb:
83 °C (lit.)
Pression de vapeur:
87 mmHg ( 25 °C)
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Le 1,2-dichloroéthane peut être utilisé comme réactif et solvant dans la synthèse de 3,6-dibromo-9-(2-chloroéthyl)-9H-carbazole à partir de 3,6-dibromo-9H-carbazole.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis and antitumor activity of 5-trifluoromethyl-2,4-dihydropyrazol-3-one nucleosides.
Abdou IM, et al.
Molecules (Basel), 9(3), 109-116 (2004)
Synthesis and spectroelectrochemical characterization of multi-colored novel poly (3, 6-dithienylcarbazole) derivatives containing azobenzene and coumarin chromophore units.
Yi?it D, et al.
Electrochimica Acta, 196, 140-152 (2016)
Decomposition of 1, 2-dichloroethane on titanium dioxide/silica.
Imamura S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(10), 1449-1452 (1989)
U Rannug et al.
Chemico-biological interactions, 20(1), 1-16 (1978-01-01)
One of the main components in the waste products from vinyl chloride industries (EDC-tar), is ethylene dichloride (1,2-dichloroethane). This compound has been tested for mutagenicity on Salmonella typhimurium TA 1535. It is concluded that 1,2-dichloroethane gives a weak direct mutagenic
Rongke Gao et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 230-236 (2015-05-20)
We report the application of a fully automated surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based solenoid-embedded microfluidic device to the quantitative and sensitive detection of anthrax biomarker poly-γ-D-glutamic acid (PGA) in solution. Analysis is based on the competitive reaction between PGA and PGA-conjugated