240656
1,2-Dibromoethane
≥99%
Synonyme(s) :
EDB, Ethylene dibromide
35,70 €
About This Item
35,70 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
~6.5 (vs air)
Pression de vapeur
11.7 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
131-132 °C (lit.)
Pf
8-11 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 250 part
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Densité
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Vinyl bromide and 1,2-disubstituted ethane derivatives.[1][2]
- Vinyl aromatic compounds by palladium-catalyzed cross-coupling reaction with various arylboronic acids via in situ formation of vinyl bromide.[3]
- 2-arylsulfonyl hydrazones by reacting with aryldiazonium tetrafluoroborates, sulfur dioxide and hydrazines.[4]
It can also be used as a bromine source in organic synthesis to brominate carbanions.[1]
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.