Principaux documents
D41686
Sigma-Aldrich
Dibromomethane
99%
Synonyme(s) :
Methylene bromide
500 ML
111,00 €
2 L
302,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
111,00 €
2 L
302,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.83
Beilstein:
969143
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
6.05 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
34.9 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
96-98 °C (lit.)
Pf
−52 °C (lit.)
Densité
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Dibromomethane may be used for the cyclopropanation of alkenes via Simmons-Smith type reaction.[1][2][3] It may also be used in a novel methodology for the preparation of reaction intermediates such as α-substituted acroleins, α-methylene esters, α-keto esters, α-methylene lactones, α-methylene lactams, and α-keto lactones.[4][5][6]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: total synthesis of (?)-and (?)-methylenolactocin.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 61(10), 2713-2723 (2005)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: microwave-accelerated ?-methylenation of ketones with dibromomethane and diethylamine.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 59(9), 1509-1520 (2003)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: a versatile methodology to prepare the cyclic and acyclic ?-methylene or ?-keto acid derivatives from the corresponding terminal alkenes.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 60(22), 4837-4860 (2004)
Cyclopropanations of alkenes using dibromomethane.
Friedrich E
The Journal of Organic Chemistry, 50(23), 4640-4642 (1985)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
LeGoff E
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)