Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
ZSQ240RLTK
Milli-Q
Système de purification Milli-Q® SQ 240L en kit
greener alternative
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, three 3.5 L Switch Tanks, SQ Gravity Valve
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
16 kg operating weight (35.3 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
17 kg operating weight (37.5 lb)
60 L/day max. usage
Résistivité
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Largeur du système
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
39.2 cm (15.4 in.) , production station
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impuretés
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb
Entrée
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 3 water (RO water)
Conductivité
0.055 μS/cm
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le Kit système de purification Milli-Q® SQ 240L comprend les systèmes de purification d'eau Milli-Q® SR 240L et Milli-Q® SQ 200.
Le système de purification d'eau Milli-Q® SR 240L fournit de l'eau pure obtenue par osmose inverse (OI) à deux cuves mobiles SQ Switch de 3,5 l. Il est équipé d'une vanne gravitaire pour distribuer l'eau osmosée directement depuis la base de la cuve SQ Switch.
Le système de purification d'eau Milli-Q® SQ 200 distribue de l'eau ultra pure (Type 1) issue de la cuve SQ Switch de 3,5 l remplie d'eau osmosée. L'eau ultra pure est distribuée par un combiné distributeur souple d'utilisation.
Le Kit système de purification Milli-Q® SQ 240L correspond à l'une des six configurations prédéfinies disponibles pour la famille Milli-Q® SQ 2Series. Cette configuration permet de stocker un plus gros volume d'eau osmosée et produit de l'eau ultra pure plus rapidement. Ce kit assure aux utilisateurs une autonomie totale et peut s'adapter aussi bien aux besoins actuels qu'aux évolutions futures des laboratoires.
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
Caractéristiques et avantages
  • Simple à utiliser, le combiné distributeur manuel permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit pouvant varier de 1,6 l/min au goutte à goutte.
  • La qualité particulièrement fiable de l'eau ultra pure (Type 1), d'une résistivité de 18,2 MΩ·cm, est visible d'un coup d'œil grâce à un voyant LED coloré.
  • Le COT est réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
  • De l'eau ultra pure fraîchement distribuée est disponible n'importe où, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du laboratoire, à l'aide du module autonome de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 grâce à la cuve mobile SQ Switch.
  • Rechargement rapide (en 6 min seulement) de la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite grâce à la cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) de la station de production d'eau pure ; la boucle de recyclage de l'eau osmosée récupère 50 % de l'eau rejetée ; le rinçage automatique de la membrane d'OI permet à cette dernière de maintenir un haut niveau de performance.
  • La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
  • Une évolutivité sans limites avec une seule station de production d'eau osmosée pouvant alimenter plusieurs modules autonomes de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 (à brancher simplement sur une prise électrique), pour accompagner la croissance de l'activité de votre laboratoire tout en limitant le budget d'investissement.
  • Le remplacement ultra facile de la cartouche grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
  • La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence inclut :
  • La station de production d'eau osmosée
  • Le module de distribution d'eau ultra pure
  • Trois cuves Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • Une vanne gravitaire SQ
Cette référence n'inclut pas :
  • Les cartouches ou les filtres finaux SQPAK
  • Deux câbles d'alimentation essentiels adaptés au réseau électrique local
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.