Principaux documents
SQPAKFINM1
Milli-Q
Filtre final SQPAK
For bacteria- and particulate-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.35
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Description générale
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le filtre final SQPAK délivre au niveau du point de distribution de l'eau ultra pure (Type 1) exempte de bactéries ou particules et de haute qualité.
La technologie de purification contient un filtre de microfiltration qui élimine les bactéries et les particules > 0,22 µm.
À utiliser avec le module de distribution d'eau ultra pure des configurations Milli-Q® SQ 2Series, notamment des systèmes Milli-Q® SQ 200/200P et SQ 240C/240CV.
Application
Le filtre final SQPAK est pertinent pour les applications de laboratoire telles que la chimie et la microbiologie.
Caractéristiques et avantages
  • Remplacement aisé grâce à une simple rotation.
  • Remplacement recommandé après 6 mois.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques.
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Instructions d'utilisation : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Reportez-vous à la section correspondante du mode d'emploi du système.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.