Merck
Toutes les photos(5)
Documents
ZSQ240RXTK
Milli-Q
Système de purification Milli-Q® SQ 240XL en kit
greener alternative
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, two SQ Switch 3.5 L Tanks, one SQ 50 L Tank, SQ Gravity Valve
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤12 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
100 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
21 kg operating weight (46.3 lb)
57 kg operating weight (126 lb) (for the SQ 50L tank)
Résistivité
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50 L tank
Largeur du système
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
26.7 cm (10.5 in.) , production station without 50L tank
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40 cm (15.7 in.) , for 50L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impuretés
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb
Entrée
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le Kit système de purification Milli-Q® SQ 240XL se compose des systèmes de purification d'eau Milli-Q® SR 240XL et Milli-Q® SQ 200.
Le système de purification d'eau Milli-Q® SR 240XL fournit de l'eau pure obtenue par osmose inverse (OI) à une cuve mobile SQ Switch de 3,5 l et à une cuve SQ de 50 l. La cuve SQ de 50 l bénéfice d'une vanne à haut débit pour alimenter directement les équipements de laboratoire en eau osmosée. Une vanne gravitaire SQ est également prévue pour distribuer à la paillasse l'eau osmosée provenant de la cuve de 50 l ou de 3,5 l.
Le système de purification d'eau Milli-Q® SQ 200 distribue de l'eau ultra pure (Type 1) issue de la cuve SQ Switch de 3,5 l remplie d'eau osmosée. L'eau ultra pure est distribuée par un combiné distributeur souple d'utilisation.
Le Kit système de purification Milli-Q® SQ 240XL correspond à l'une des six configurations prédéfinies disponibles pour la famille Milli-Q® SQ 2Series. Cette configuration est destinée aux laboratoires nécessitant un grand volume d'eau osmosée. Ce kit assure aux utilisateurs une autonomie totale et peut s'adapter aussi bien aux besoins actuels qu'aux évolutions futures des laboratoires.
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
Caractéristiques et avantages
  • Simple à utiliser, le combiné distributeur manuel permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit pouvant varier de 1,6 l/min au goutte à goutte.
  • La qualité particulièrement fiable de l'eau ultra pure (Type 1), d'une résistivité de 18,2 MΩ·cm, est visible d'un coup d'œil grâce à un voyant LED coloré.
  • Le COT est réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
  • De l'eau ultra pure fraîchement distribuée est disponible n'importe où, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du laboratoire, à l'aide du module autonome de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 grâce à la cuve mobile SQ Switch.
  • Rechargement rapide (en 6 min seulement) de la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite grâce à la cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) de la station de production d'eau pure ; la boucle de recyclage de l'eau osmosée récupère 50 % de l'eau rejetée ; le rinçage automatique de la membrane d'OI permet à cette dernière de maintenir un haut niveau de performance.
  • La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
  • Une évolutivité sans limites avec une seule station de production d'eau osmosée pouvant alimenter plusieurs modules autonomes de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 (à brancher simplement sur une prise électrique), pour accompagner la croissance de l'activité de votre laboratoire tout en limitant le budget d'investissement.
  • Le remplacement ultra facile de la cartouche grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
  • La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence inclut :
  • La station de production d'eau osmosée
  • Le module de distribution d'eau ultra pure
  • Une cuve Milli-Q® SQ de 50 l
  • Deux cuves Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • 1 vanne gravitaire SQ
Cette référence n'inclut pas :
  • Les cartouches ou les filtres finaux SQPAK
  • Deux câbles d'alimentation essentiels adaptés au réseau électrique local
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.