ZIX7015T0C
Système de purification d′eau pure Milli-Q® IX 7015
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 15 L/h., output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water
Synonyme(s) :
système d’eau de Type 2
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® IX
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
15 L/hr flow rate
27.4 kg operating weight (60.5 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
- L'unité de production d'eau pure, qui offre une grande souplesse d'installation et une maintenance simplifiée.
- La cuve intelligente de stockage de l'eau pure, qui assure une protection maximale contre toute source externe de contamination.
- L'unité de point de distribution E-POD® repensée, qui fournit un accès pratique et rapide à de l'eau pure sous pression. Un grand écran tactile, qui permet une interaction intuitive et affiche les données essentielles pour rassurer totalement l'utilisateur. Il est possible d'utiliser, avec chaque unité de production IX, jusqu'à deux distributeurs E-POD® à différents endroits d'un même laboratoire ou dans des laboratoires voisins. (La cuve de stockage et le point de distribution doivent être commandés séparément.)
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Application
- Pour les applications de laboratoire critiques telles que : la préparation de milieux de culture pour la microbiologie, les solutions de coloration pour l'histologie et la cytologie, l'immunohistochimie (IHC), les gels et tampons d'électrophorèse, le western blotting, les dosages immuno-enzymatiques (ELISA, RIA), les tests de dissolution de médicaments, les tests de demande biologique en oxygène (DBO) ou de demande chimique en oxygène (DCO), la spectroscopie UV-visible, les titrages, etc. Le système peut aussi être utilisé lors de la préparation d'échantillons pour la fluorimétrie laser, la synthèse et la caractérisation de membranes pour piles à combustible, ou la synthèse de nanocomposites par électrochimie.
- Pour les applications de laboratoire générales : la préparation d'échantillons (dilution, extraction...), la préparation de tampons et de réactifs, le rinçage de la verrerie, etc.
- Pour alimenter les instruments de laboratoire comme les autoclaves, les lave-vaisselles, les enceintes de vieillissement et de tests de stabilité, les analyseurs cliniques et les automates de coloration de lames, les générateurs d'hydrogène et les systèmes d'eau ultra pure (p. ex., système Milli-Q® IQ 7000).
Caractéristiques et avantages
- La qualité de l'eau pure délivrée est conforme aux exigences des pharmacopées et de l'ISO.
- Facile à utiliser, avec un entretien sans souci.
- Fournit une eau pure de type 2 fiable avec une surveillance continue de la qualité.
- Compact avec des options gain de place.
- Les lampes ECH2O® sans mercure utilisent la technologie UVC-LED pour l'inactivation des bactéries.
- Utilise la cartouche de prétraitement IPAK Gard® qui protège la membrane d'osmose inverse (OI) pour améliorer les performances du système.
- Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® produit une eau pure de haute qualité et constante, sans entretien et avec de faibles coûts d'exploitation.
- Cette solution intelligente de stockage de l'eau pure offre une protection multi-cibles contre la contamination par les bactéries, les particules et le CO2, en utilisant une lampe UV bactéricide, un filtre évent, un module de décontamination automatique (ASM) et un capteur de trop-plein.
- Archivage automatique des enregistrements électroniques.
- Gestion des données intégrée et simplifiée.
Services numériques MyMilli-Q™
Soyez parfaitement couvert par les capacités de surveillance et de maintenance en ligne de MyMilli-Q™ Remote Care, qui garantissent une productivité maximale pour votre laboratoire.
- Notifications immédiates et personnalisables des alertes et des alarmes du système 24 h/24 et 7 j/7, par e-mail et par SMS.
- Informations sur le système, les performances et données sur la qualité de l'eau et bien davantage, en temps réel, depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.
- Diagnostics rapides en ligne – et même possibilité de réparations à distance – par notre équipe de maintenance.
- Une traçabilité complète des données et des capacités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires.
- Gestion en ligne de vos contrats de maintenance et de consommables.
Autres remarques
Rétention : micro-organismes.
Mode d'action : filtration et UV
Application : analyses de laboratoire classiques.
Usage prévu : purification de l'eau.
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Introduction" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
- en plus de cette référence, il est nécessaire de commander une box spécifique du pays, avec le manuel d'utilisation dans la langue locale, et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
- Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
- Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être requis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps. Une cuve de stockage Milli-Q® IQ/IX et un distributeur déporté E-POD® doivent être commandés en plus de cette référence.
- Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
consumable
Articles
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
Comparaison de l'OI, de l'EDI et des résines échangeuses d'ions pour éliminer la silice de l'eau destinée aux applications sensibles à la silice (p. ex. microélectronique, enceintes d'essai, autoclaves, stérilisateurs, …).
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.
Contenu apparenté
De l'eau pure de Type 2 à partir d'eau de ville. Les systèmes Milli-Q® IX sont compacts, offrent 4 débits et 3 tailles de cuve, et permettent de surveiller la qualité de l'eau directement sur l'écran tactile du distributeur.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
L'eau pour la chimie clinique