IPAKGARDH2
Cartouche de prétraitement IPAK Gard® 10/15 pour eau dure
For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARH2.
Synonyme(s) :
Packs IPAK Gard 10/15 pour eau dure
1 350,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
About This Item
1 350,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
units of 1
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Conditions de stockage
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
Entrée
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les technologies de purification comprennent le charbon actif pour l'élimination du chlore libre, des billes de polyphosphates pour protéger contre les dépôts de calcaire et les précipités, et un filtre plissé pour l'élimination des particules et des colloïdes. Cette cartouche de prétraitement améliore les performances de votre système et prolonge sa durée de vie.
Application
- À utiliser avec les systèmes Milli-Q® IQ/IX 7010/7015
- Protège de façon optimale les membranes d'OI du chlore libre, des colloïdes, des particules et des minéraux que l'on trouve dans une eau d'alimentation dure.
- Améliore la performance et la durée de vie du système.
Caractéristiques et avantages
- Le filtre plissé élimine les particules et les colloïdes, et le bloc de charbon actif élimine le chlore libre de l'eau d'alimentation dure pour garantir la performance de la membrane d'OI au fil des ans.
- Les billes de polyphosphates protègent contre les dépôts de calcaire et les précipités.
- Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
- Fournie avec un bouchon de vidange pour éliminer l'excédent d'eau de la cartouche usagée et ainsi réduire son poids lors de sa mise au rebut.
- 63 % des fournisseurs de pièces de la cartouche sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Contenu apparenté
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.