Merck
Toutes les photos(10)
Principaux documents
ZIX7003T0C
Milli-Q
Système de purification d′eau pure Milli-Q® IX 7003
greener alternative
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h., input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Synonyme(s) :
système d’eau de Type 2
About This Item
Code UNSPSC :
41104202
Nomenclature NACRES :
NB.85
Entrée CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® IX
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Paramètres
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
23.4 kg operating weight (51.6 lb)
3 L/hr flow rate
60 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le système Milli-Q® IX 7003 est une solution de purification d'eau compacte, ergonomique, sans mercure et intelligente, qui délivre de manière homogène une eau pure de haute qualité sur demande. Le système comporte trois éléments séparés et distincts :
L'unité de production d'eau pure offre une grande souplesse d'installation et un entretien simplifié.
  • La cuve intelligente de stockage de l'eau pure qui assure une protection maximale contre toute source externe de contamination.
  • L'unité de point de distribution E-POD® a été repensée pour offrir un accès pratique et rapide à de l'eau pure sous pression. Un grand écran tactile permet une interaction intuitive et affiche les données essentielles pour que l'utilisateur soit totalement rassuré. Jusqu'à deux distributeurs E-POD® peuvent être utilisés avec chaque unité de production IX à différents endroits d'un même laboratoire ou dans des laboratoires voisins. (La cuve de stockage et le point de distribution doivent être commandés séparément.)
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Application
Le système de purification d'eau Milli-Q® IX 7003 produit de l'eau pure (Type 2).
  • Pour les applications de laboratoire critiques telles que : la préparation de milieux de culture pour la microbiologie, les solutions de coloration pour l'histologie et la cytologie, l'immunohistochimie (IHC), les gels et tampons d'électrophorèse, le western blotting, les immunoessais (ELISA, RIA), les tests de dissolution de médicaments, les tests de demande biologique en oxygène (BOD) ou de demande chimique en oxygène (COD), la spectroscopie UV-visible, les titrages, etc. Le système peut également être utilisé pour la préparation d'échantillons pour la fluorométrie laser, la synthèse et la caractérisation de membranes pour piles à combustible, ou la synthèse de nanocomposites par électrochimie.
  • Pour les applications de laboratoire générales : la préparation d'échantillons (dilution, extraction...), la préparation de tampons et de réactifs, le rinçage de la verrerie, etc.
  • Pour alimenter les instruments de laboratoire comme les autoclaves, les lave-vaisselle, les enceintes de tests de stabilité et de tests de résistance aux conditions environnementales externes, les analyseurs cliniques et les colorants de lames, les générateurs d'hydrogène et les systèmes de purification d'eau ultra pure (p. ex., système Milli-Q® IQ 7000).
Caractéristiques et avantages
Système de purification d'eau
  • La qualité de l'eau pure délivrée est conforme aux exigences des pharmacopées et de l'ISO.
  • Facile à utiliser, avec un entretien sans souci.
  • Fournit une eau pure de type 2 fiable avec une surveillance continue de la qualité.
  • Compact avec des options gain de place.
  • Les lampes ECH2O® sans mercure utilisent la technologie UVC-LED pour l'inactivation des bactéries.
  • Utilise la cartouche de prétraitement IPAK Gard® qui protège la membrane d'osmose inverse (OI) pour améliorer les performances du système.
  • Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® produit une eau pure de haute qualité et constante, sans entretien et avec de faibles coûts d'exploitation.
  • Cette solution intelligente de stockage de l'eau pure offre une protection multi-cibles contre la contamination par les bactéries, les particules et le CO2, en utilisant une lampe UV bactéricide, un filtre évent, un module de décontamination automatique (ASM) et un capteur de trop-plein.
  • Archivage automatique des enregistrements électroniques.
  • Gestion des données intégrée et simplifiée.
Services numériques MyMilli-Q
Soyez parfaitement couvert par les capacités de surveillance et de maintenance en ligne de MyMilli-Q Remote Care, qui garantissent une productivité maximale pour votre laboratoire.
  • Notifications immédiates et personnalisables des alertes et des alarmes du système 24 h/24 et 7 j/7, par e-mail et par SMS.
  • Informations sur le système, les performances et données sur la qualité de l'eau et bien davantage, en temps réel, depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.
  • Diagnostics rapides en ligne – et même possibilité de réparations à distance – par notre équipe de maintenance.
  • Une traçabilité complète des données et des capacités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires.
  • Gestion en ligne de vos contrats de maintenance et de consommables.
Un produit alternatif plus écologique : le système Milli-Q® IX 7003 a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique : énergie et émissions, eau, conditionnement, matériaux, fournisseurs et fabrication, économie circulaire, facilité d'utilisation et innovation. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IX 7003, nous certifions que ce système utilise moins d'électricité, d'eau et de plastique, et qu'il est totalement exempt de mercure. Voir la fiche d'évaluation "Design for Sustainaibility" (DfS) du système Milli-Q® IX 7003.
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : micro-organismes.
Mode d'action : filtration et UV
Application : analyses de laboratoire classiques.
Usage prévu : purification de l'eau.
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Introduction" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Éléments requis, mais non inclus :
  • en plus de cette référence, il est nécessaire de commander une box spécifique du pays, avec le manuel d'utilisation dans la langue locale, et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être requis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps. Une cuve de stockage Milli-Q® IQ/IX et un distributeur déporté E-POD® doivent être commandés en plus de cette référence.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
Articles
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
Comparaison de l'OI, de l'EDI et des résines échangeuses d'ions pour éliminer la silice de l'eau destinée aux applications sensibles à la silice (p. ex. microélectronique, enceintes d'essai, autoclaves, stérilisateurs, …).
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.
Afficher tout
Contenu apparenté
De l'eau pure de Type 2 à partir d'eau de ville. Les systèmes Milli-Q® IX sont compacts, offrent 4 débits et 3 tailles de cuve, et permettent de surveiller la qualité de l'eau directement sur l'écran tactile du distributeur.
Réduisez la consommation d'eau, d'énergie, de plastiques et de produits chimiques de votre laboratoire. Les systèmes de purification d'eau respectueux de l'environnement et les services numériques Milli-Q® peuvent contribuer aux objectifs de votre laboratoire en matière d'éco-responsabilité.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
L'eau pour la chimie clinique