Principaux documents
ZWDK5L100
Milli-Q
Kit de distribution d'eau pour laveur de verrerie
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, left, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
1 KIT
1 380,00 €
1 380,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
1 380,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
1 380,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Utilisation
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Paramètres
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.2 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 230 V pump)
H × l × P
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
Description générale
  • Ce kit de distribution d'eau pour laveur de verrerie est une solution économique fonctionnant avec une pompe, conçue pour fournir à vos appareils de laboratoire une alimentation constante en eau pure sous pression de haute qualité.
  • Son design compact et pratique vous permet de l'installer à votre convenance sur la paillasse, sous la paillasse ou au mur.
  • Cette version pour côté gauche (avec entrée d'eau sur la droite et sortie d'eau sous pression sur la gauche) est prévue pour être installée sur le côté gauche de votre réservoir.
Application
Le kit de distribution d'eau pour laveur de verrerie assure une alimentation en eau pure automatique et silencieuse, au moment où vous en avez besoin.
Caractéristiques et avantages
  • Solution économique fournissant de l'eau pure sous pression aux appareils de laboratoire courants avec un débit allant jusqu'à 16,2 l/min à 15 psi (1 bar).
  • Faible encombrement.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Déclenchement/arrêt automatique du débit vers les appareils assuré par un pressostat intégré.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany