XX3002514
Support filtre pour microseringue, 25 mm, NPTF, acier inoxydable
Microsyringe Filter Holder 25mm, NPTF, stainless steel
Synonyme(s) :
Support filtre de 25 mm, Support filtre en acier inoxydable
432,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025Détails
About This Item
432,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PTFE seal
stainless steel
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Longueur
3.2 cm
Diamètre
3.2 cm
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Raccords
1/4 in. female NPT inlet fitting
male Luer outlet slip
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
•Disponible en deux dimensions, pour s'adapter à une large gamme de volumes à traiter
•Construction en acier inoxydable durable garantissant des années d'utilisation, et réduisant les déchets par rapport aux filtres pour seringue jetables
•Autoclavable avec le filtre en place, pour une filtration stérile
Applications :
Ultrapurification ou stérilisation de liquides
XX3001200, Support filtre Swinny, 13 mm, acier inoxydable
XX3002500, Support filtre pour microseringue, 25 mm, Luer-Lok, acier inoxydable
XX3002514, Support filtre pour microseringue, 25 mm, NPTF, acier inoxydable
Pièces de rechange
XX30012RK, Kit de pièces de rechange pour Swinny 13 mm
XX30025RK, Kit de pièces de rechange pour microseringue 25 mm