Principaux documents
XX30025RK
Millipore
Kit de pièces de rechange pour microseringue 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Kit de pièces de rechange pour microseringue, Kit de remplacement de microseringue, Pieces de seringue de 25 mm
1 EA
231,00 €
231,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
231,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
231,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Niveau de qualité
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Compatibilité
for use with Microsyringe 25
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Avec les supports filtres Swinny et pour microseringue, choisissez le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports filtres en laissant la membrane en place. Ultra-purifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides distribués par une seringue, ou installez le dispositif en ligne pour filtrer des volumes plus importants.
Caractéristiques et avantages
•Disponibles en deux tailles pour une large gamme de volumes de traitement
•Construction durable en acier inoxydable garantissant des années d'utilisation et réduisant les déchets provenant de filtres pour seringue jetables
•Autoclavable avec filtre en place pour une filtration stérile
Applications :
Ultrapurification ou stérilisation de liquides
XX3001200 Support filtre Swinny 13 mm, en acier inoxydable
XX3002500 Support filtre pour microseringue 25 mm, raccord Luer-Lok, en acier inoxydable
XX3002514 Support filtre pour microseringue 25 mm, filetage NPTF, en acier inoxydable,
Pièces de rechange
XX30012RK Kit de pièces de rechange Swinny 13 mm
XX30025RK Kit de pièces de rechange pour microseringue 25 mm
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Composants
Inclut (2) joints toriques en PTFE, (2) joints de grille support, (2) grilles de support en acier inoxydable, et (1) clé