Principaux documents
XX4404700
Millipore
Support filtre, 47 mm, acier inoxydable
Filter Holder, 47mm, stainless steel
Synonyme(s) :
Support filtre de 47 mm, Support filtre en acier inoxydable
1 EA
960,00 €
960,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
960,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
960,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silicone seal
stainless steel
Niveau de qualité
Paramètres
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Hauteur
2.7 cm
Diamètre
7.6 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
13.8 cm2
Raccords
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with In-Line Stainless Steel Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Applications :
Les supports filtres haute pression en acier inoxydable sont couramment utilisés pour filtrer les gaz ou les liquides à des pressions d'entrée de 20 à 700 bar. La pression différentielle dépend du type de filtre utilisé. Tous les supports filtres peuvent être autoclavés (disponibles en diamètres de 25 mm et 47 mm).
Le support filtre XX4404700 est équipé d'une grille support de contre-pression. Il peut être autoclavé avec le filtre en place à condition d'utiliser l'une des grilles supports revêtues de PTFE, XX4404702 ou XX4404704.
- Les références XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 et 00907P sont des pièces de rechange pour le support filtre XX4404700.
Le support filtre XX4504700 peut être équipé d'une grille support filtre en amont XX4504704, afin de protéger le filtre des contre-pressions.
- Les références XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 et XX45047RK sont des pièces de rechange pour le support filtre XX4504700.
Des pièces de rechange pour le support filtre en acier inoxydable de 25 mm sont disponibles sous forme de kit sous la référence XX45025RK, qui inclut : (3) vis à tête hexagonale en acier inoxydable, (3) joints toriques (2-018) en Buna-N traités LCR, (1) grille support en acier inoxydable, (1) clé Allen.
Application
Support filtre, 47 mm, acier inoxydable
Principe
Sous pression
Yun Long Xue et al.
Nature communications, 11(1), 1461-1461 (2020-03-21)
Polymer crosslinking imbues chemical stability to thin films at the expense of lower molecular transportation rates. Here in this work we deployed molecular dynamics simulations to optimise the selection of crosslinking compounds that overcome this trade-off relationship. We validated these