Principaux documents
XX4304700
Millipore
Support filtre pour conduite, 47 mm
In-Line Filter Holder 47mm
Synonyme(s) :
Support filtre de 47 mm
1 EA
326,00 €
326,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
326,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
326,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
Nylon knob(s) (for hand)
polypropylene (filled)
silicone seal
Niveau de qualité
Paramètres
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
70 °C max. temp. at 5.5 bar
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Longueur
12 cm
Diamètre
7.6 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
13.8 cm2
Diam. du préfiltre
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccords
inlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT inlet fitting
outlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT outlet fitting
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with In-Line Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Ces supports filtres en ligne sont habituellement utilisés pour l'ultranettoyage de liquides et de gaz en ligne, par filtration sous pression. Il suffit d'ouvrir le carter et de remplacer le filtre sans modifier les canalisations existantes.
Caractéristiques et avantages :
•Raccord cannelé avec cloche aux deux extrémités, pour une installation simple et rapide
•Grosses molettes de serrage faciles à manipuler
Référence et description
XX4304700 Support filtre en ligne, 47 mm
Pièces de rechange
XX1104715 Grille support, 47 mm, polypropylène
XX4304701 Joint torique (2-131), silicone
XX4304704 Raccord pour tuyau, filetage femelle 1/4" NPT à D.I. 5/16", polypropylène
XX4304705 Molettes de serrage
Accessoires
XX4304702 Joint torique (2-131), fluoroélastomère
XX4304707 Grille support en acier inoxydable, 47 mm
XX6200006P Pince à bouts plats et arrondis, acier inoxydable
XX6700034 Tuyau en PVC de 3 mètres, 9,5 mm diamètre intérieur
Questions
  1. Hello Dear. Is it Autoclavable?
    1 answer
    1. The item is not autoclavable. The maximum recommended temperature is 70°C. See below for Maintenance & Cleaning instructions:
      - Clean the filter holder regularly. The frequency of cleaning will depend on the level of contamination in the fluid being filtered.
      1. Remove the holder from the plumbing system.
      2. Disassemble it completely and remove all Teflon wrapping from the connector threads.
      3. Clean components with a sponge, hot water, and a non-abrasive cleaner. Scrub threaded parts, recesses, and orifices with a stiff bristle brush and cleaner to remove all traces of contaminants. CAUTION: To avoid damage never use steel wool or abrasive materials on any part of the holder or support screens.
      4. Rinse all parts thoroughly with hot running tap water and then rinse with cold laboratory grade water.
      5. Allow the components to air dry while disassembled.