Principaux documents
SLFH050
Millipore
Filtre évent Millex en PTFE hydrophobe
pore size 0.45 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue avec membrane en PTFE Fluoropore®, Filtre pour seringue en PTFE de 0,45 µm, Filtre évent Millex-FH, filtre pour ligne de vide
10 PKG
185,00 €
100 PKG
1 400,00 €
185,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Changer de vue
10 PKG
185,00 €
100 PKG
1 400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
185,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
≥20 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diamètre
50 mm
Surface de filtration
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
gas
sample type organic solution(s)
Raccords
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le dispositif de protection des lignes de vide Millex-FG/FH/FA est un dispositif de filtration non stérile et apyrogène, fabriqué en polypropylène et doté de grilles support de filtre bidirectionnels. Une membrane hydrophobe en PTFE de 50 mm de diamètre et de 0,2 µm de dimensions de pores, non laminée, est scellée dans l'unité entre les grilles support. Le filtre est conçu principalement pour la filtration en ligne de l'air ou des gaz, l'évacuation de l'air des récipients fermés sous pression, la filtration des liquides non aqueux tels que les solvants de HPLC et comme barrière contre l'humidité entre une source de vide et le récipient sous vide. Le dispositif de protection des lignes de vide Millex-FG/FH/FA supporte au moins 10 autoclavages répétés.
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13