Principaux documents
SLCR033
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PTFE hydrophile
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LCR, Filtre pour seringue en PTFE, 0,45 µm
50 PKG
331,00 €
250 PKG
1 060,00 €
1000 PKG
2 670,00 €
331,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Changer de vue
50 PKG
331,00 €
250 PKG
1 060,00 €
1000 PKG
2 670,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
331,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
100 mL
Couleur
light blue
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Point de bulle
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Description générale
Code du filtre : LCR
Certifié en HPLC pour son faible taux d'extractibles absorbant les rayons UV
SLCR033NS remplace SLCR025NS
SLCR033NB remplace SLCR025NB
SLCR033NK remplace SLCR025NK
Le filtre pour seringue MILLEX-LCR est un filtre pour seringue non stérile certifié en HPLC qui contient une membrane en polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophile de 0,20 µm. Ce filtre pour seringue est recommandé pour la filtration de volumes de 10 à 100 millilitres (ml) afin d'éliminer les particules avant une analyse instrumentale. Ce filtre à usage unique jetable élimine les particules dont la taille est supérieure à la dimension de pores nominale de la membrane.
Caractéristiques et avantages
  • Certifié en HPLC pour son faible taux d'extractibles absorbant les rayons UV
  • Les membranes en PTFE hydrophiles présentent une faible adsorption de l'analyte et une large compatibilité avec les solvants, ce qui permet de filtrer les solvants aqueux et organiques
  • Le boîtier en polypropylène, fournit un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
  • Volume d'échantillon recommandé : 10 à 100 ml
  • Bande bleu clair pour faciliter l'identification
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Afficher tout
Contenu apparenté
La filtration permet de séparer des substances afin de réduire la complexité des échantillons et d'accroître la pureté des analytes, pour de meilleurs résultats analytiques.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.