Principaux documents
SLHA033
Millipore
Unité de filtration Millex-HA (stérile)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
150 psi max. inlet pressure
45 °C max. temp.
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Description générale
L'unité de filtration Millex-HA (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales. 
Application
  • Avantages cliniques : élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique.
  • Pharmacie hospitalière : clarification de petits volumes de produits pharmaceutiques contenant des protéines, d'agents d'imagerie diagnostique, de produits chimiothérapeutiques, de solutions aqueuses ou d'eau pendant la préparation des mélanges.
  • Soins directs aux patients : élimination des particules des péridurales et autres anesthésiants liquides, ainsi que dans les solutions d'irrigation utilisées dans les interventions chirurgicales ophtalmiques, otiques et autres.
Caractéristiques et avantages
  • Soutien bidirectionnel de la membrane du filtre
  • Élimine les micro-organismes, les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Filtre membrane en esters de cellulose scellé dans un support en copolymère acrylique modifié (MMA)
  • Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
  • Porte le marquage CE
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3