Documents
SLFHX13TL
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophobe
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Fluoropore® en PTFE, Filtre pour seringue Millex-FH, Filtre pour seringue en PTFE de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
48 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
red
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type organic solution(s)
Point de bulle
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Caractéristiques des filtres pour seringue Millex® à membrane en Fluoropore (PTFE) hydrophobe non stériles :
• Parfaitement adaptés à la filtration des échantillons solubilisés dans des solvants organiques ; permettent aussi d'empêcher les reflux d'humidité atmosphérique dans les applications de mise à pression atmosphérique ou d'évent
• Large compatibilité chimique et excellente résistance aux solvants avec les solutions organiques
• Déclinés en plusieurs dimensions de pores (0,20 µm, 0,45 µm et 5,0 µm) et trois diamètres différents pour répondre aux besoins de chaque application
• Structure en polypropylène ou en polyéthylène haute densité (HDPE) à faible taux d'extractibles
Plusieurs conditionnements disponibles :
Références se terminant par NS (-------NS) : packs de 50
Références se terminant par NL (-------NL) : packs de 100
Références se terminant par TL (-------TL) : packs de 100 (filtres équipés d'un tube de prolongement)
Références se terminant par NB (-------NB) : packs de 250
Références se terminant par NK (-------NK) : packs de 1 000
Applications :
Élimination des particules fines et clarification des solutions organiques, filtration évent, stérilisation des gaz
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany