The recommended catalog number is SLFG05010 for the Millex-FG filter, which has a pore size of 0.20 µm and is made of hydrophobic PTFE material. The filter has a diameter of 50 mm.
SLFG050
Filtre évent Millex™ en PTFE hydrophobe
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Fluoropore® en PTFE, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm, Filtre évent Millex-FG, filtre pour ligne de vide
185,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
185,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
≥15 L/min air flow rate at 5 psi
130 °C max. temp.
4.13 bar max. inlet pressure (60 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diamètre
50 mm
Surface de filtration
19.6 cm2
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
Impuretés
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
gas
sample type organic solution(s)
Point de bulle
≥17 psig, 60/40% IPA/water
Raccords
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- Stérilisation des gaz
- Protection des lignes de vide
- Évent de récipients stériles
- Stérilisation ou clarification des solutions organiques
Caractéristiques et avantages
- Idéal pour la protection des lignes de vide
- Stérilisable en autoclave jusqu'à 10 fois
- Flux bidirectionnel
- Large compatibilité chimique
Conditionnement
- 10 packs contiennent 10 filtres dans une boîte en carton
- 100 packs contiennent 100 filtres conditionnés dans un sac en plastique dans une boîte en carton
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
-
What would be your recommendation to protect my instrumentation from water intrusion?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is there a sterile version of this filter available? Andrea
1 answer-
A sterile version of Product SLFG050 is not available.