Documents
SLFG850
Millipore
Filtre évent Millex® en PTFE hydrophobe
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. silicone hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Fluoropore® avec membrane en PTFE, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm, Filtre évent Millex-FG, filtre pour ligne de vide
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diamètre
50 mm
Surface de filtration
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
gas
sample type organic solution(s)
Raccords
inlet/outlet hose barb (1/2 in.-1/4 in., with Female Luer slip interior)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les unités de filtration pour seringue Millex® avec membrane Fluoropore hydrophobe conviennent parfaitement à la stérilisation en ligne des gaz et à l'évent des récipients stériles ; les filtres avec membrane Fluoropore peuvent également être utilisés pour stériliser ou clarifier les solutions organiques. Les unités de filtration Millex de 50 mm sont particulièrement utiles pour protéger les lignes de vide. Toutes les unités sont bidirectionnelles.
Caractéristiques et avantages :
•Les unités Millex de 50 mm sont idéales pour la protection des lignes de vide
•Toutes les unités Millex en PTFE hydrophobe ont un flux bidirectionnel
Applications :
stérilisation des gaz, protection des lignes de vide, aération des récipients stériles, stérilisation et clarification des solutions organiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany