SCT120
Colorant nucléaire vert BioTracker 488 Green Nuclear
Live cell imaging green nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe, Live cell nuclear imaging probe
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le noyau est un organite délimité par une membrane présent dans les cellules eucaryotes. Le noyau contient la majeure partie du matériel génétique de la cellule. Ce matériel est organisé sous forme de multiples molécules d'ADN linéaires de grande longueur au sein d'un complexe comprenant un vaste éventail de protéines (telles que les histones), qui forme les chromosomes. Les colorants de l'ADN traditionnellement utilisés en microscopie, comme le DAPI et le Hoechst, requièrent une étape de fixation et ne peuvent être appliqués à l'imagerie de cellules vivantes.
Le colorant nucléaire vert BioTracker 488 Green Nuclear est un colorant de l'ADN vert fluorescent capable de traverser les membranes cellulaires et qui colore de manière spécifique le noyau des cellules vivantes ou fixées. Il présente une excellente spécificité pour l'ADN sans nécessiter d'étape de lavage, et est peu toxique pour l'imagerie de cellules vivantes. Le colorant est fourni avec un flacon de vérapamil, un inhibiteur de pompe à efflux susceptible d'améliorer la rétention de la sonde et la coloration des cellules vivantes chez certains types de cellules.
Remarque : Les colorants nucléaires BioTracker présentent également une fluorescence bleue dans le canal DAPI et peuvent ne pas convenir à l'imagerie multicolore avec des sondes bleues.
Propriétés spectrales
Absorbance : 500 nm
Émission : 515 nm
Le colorant nucléaire vert BioTracker 488 Green Nuclear est un colorant de l'ADN vert fluorescent capable de traverser les membranes cellulaires et qui colore de manière spécifique le noyau des cellules vivantes ou fixées. Il présente une excellente spécificité pour l'ADN sans nécessiter d'étape de lavage, et est peu toxique pour l'imagerie de cellules vivantes. Le colorant est fourni avec un flacon de vérapamil, un inhibiteur de pompe à efflux susceptible d'améliorer la rétention de la sonde et la coloration des cellules vivantes chez certains types de cellules.
Remarque : Les colorants nucléaires BioTracker présentent également une fluorescence bleue dans le canal DAPI et peuvent ne pas convenir à l'imagerie multicolore avec des sondes bleues.
Propriétés spectrales
Absorbance : 500 nm
Émission : 515 nm
Application
Colorant de marquage nucléaire vert destiné à l'imagerie de cellules vivantes, présentant une plus grande photostabilité que les colorants nucléaires fluorescents bleus traditionnels tels que le DAPI et le Hoechst 33342.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie cellulaire
Imagerie en fluorescence sur cellules vivantes
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Colorant pour cellules vivantes
Composants
1) 1 flacon contenant 50 µl de colorant nucléaire vert BioTracker 488 Green Nuclear (1000X dans du DMSO) (CS224594)
2) 1 flacon contenant 100 µl de vérapamil HCL (100 mM dans du DMSO) (CS224592)
2) 1 flacon contenant 100 µl de vérapamil HCL (100 mM dans du DMSO) (CS224592)
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 500 nm
Émission : 515 nm
Absorbance : 500 nm
Émission : 515 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver le colorant nucléaire vert BioTracker 488 Green Nuclear entre 2 et 8 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger rapidement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Remarque : Centrifuger rapidement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2