94403
Hoechst 33258 solution
1 mg/mL in H2O, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
bisBenzimide H 33258 solution
189,00 €
About This Item
189,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL in H2O
Solubilité
DMF: soluble
H2O: soluble
Fluorescence
λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3[nH]c(nc3c2)-c4ccc5nc([nH]c5c4)-c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,32H,10-13H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29);3*1H
Clé InChI
SMNPLAKEGAEPJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.