Principaux documents
SCT045
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes BioTracker ATP-Red
Live cell imaging dye for cellular adenosine triphosphate (ATP) localized to mitochondria used to detect metabolic activity, cell proliferation and overall cell health.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
1 MG
366,00 €
366,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Changer de vue
1 MG
366,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
366,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Essai
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'adénosine triphosphate (ATP) est la principale source d'énergie pour tous les processus cellulaires. L'ATP joue également le rôle de molécule de signalisation pour la régulation du mouvement cellulaire, de la neurotransmission et des fonctions des canaux ioniques. L'ATP est localisée dans les mitochondries, où se produit la respiration cellulaire. Les niveaux d'ATP peuvent être utilisés pour mesurer la prolifération cellulaire et la dynamique du cycle cellulaire.
Le colorant BioTracker ATP-Red est une sonde pour l'imagerie de l'adénosine triphosphate (ATP) par fluorescence rouge sur cellules vivantes. La sonde cible l'ATP de manière spécifique dans les mitochondries des cellules vivantes. La sonde ne montre aucune réactivité croisée avec de nombreux analytes, notamment : Zn2+, Mg2+, Ca2+, Na2+, K+, GSH, HOCL, H2O2, arabinose, galactose, glucose, fructose, ribose, sorbose, saccharose, xylose, héparine, AMP, ADP, CMP, CDP, CTP, UMP, UDP, UTP, GMP, GDP et GTP. La sonde n'est pas fluorescente lorsqu'elle forme une structure en cycle fermé. En présence de l'ATP chargée négativement, les liaisons covalentes entre le bore et le ribose sont rompues et le cycle s'ouvre, produisant une fluorescence.
Propriétés spectrales
Absorbance : 510 nm
Émission : 570 nm
Application
Catégorie de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie par fluorescence sur cellules vivantes
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Pureté : ≥ 98 %, confirmé par RMN à protons, LC-MS et HPLC, et par analyse des éléments
Masse molaire : 561,48 g/mol
Forme physique
Lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant pour cellules vivantes BioTracker ATP-Red à -20 °C, déshydrater et protéger de la lumière
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant de l'ouvrir.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lu Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(5), 1773-1776 (2015-12-18)
Adenosine triphosphate (ATP), commonly produced in mitochondria, is required by almost all the living organisms; thus fluorescent probes for monitoring mitochondrial ATP levels fluctuation are essential and highly desired. Herein, we report a multisite-binding switchable fluorescent probe, ATP-Red 1, which selectively